Merck
L434442
2-METHOXYETHYL 6-(4-ETHYLPHENYL)-8-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H24N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
388.489
MDL number:
Other Notes