Merck
L415499
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-1-(4-ETHOXYPHENYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H19ClN4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
450.95
MDL number:
Other Notes