Merck
L348937
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-3-HYDROXY-4-(2-METHYL-4-PROPOXYBENZOYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H35N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
465.598
MDL number:
Other Notes