Merck
L340758
1'-ISOPROPYL-2-PHENYL-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,4'-PIPERIDINE]
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H27N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
361.491
MDL number:
Other Notes