Merck
L324434
(1-(4-METHYLPHENYL)-3-(4-(METHYLTHIO)PHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL)METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H18N2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
310.421
MDL number:
Other Notes