Merck
L286826
2-((3,4-DICHLOROBENZYL)SULFANYL)5-((1-NAPHTHYLMETHYL)SULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H14Cl2N2S3
Número de CAS:
Peso molecular:
449.446
MDL number:
Other Notes