Merck
L242411
2-[(2,5-DIMETHYLBENZYL)SULFANYL]-3-(4-METHOXYPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H26N2O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
462.637
MDL number:
Other Notes