Merck
L241490
4-CL-N-(2-((2-(2-THIENYLMETHYLENE)HYDRAZINO)CARBONYL)PHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H14ClN3O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
419.912
MDL number:
Other Notes