Merck
L222011
2-AMINO-4-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-7,7-DIMETHYL-5-OXO-1-[2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H22F3N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
481.479
MDL number:
Other Notes