Merck
L201286
ETHYL 1-(2-(4-FLUOROPHENYL)-2-OXOETHYL)-3-METHYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H15FN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
290.297
MDL number:
Other Notes