Merck
L150487
(2E)-3-(4-BROMOPHENYL)-2-(6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]AZEPIN-3-YL)-2-PROPENENITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H15BrN4
Número de CAS:
Peso molecular:
343.229
MDL number:
Other Notes