Merck
L148733
4-((4-BROMOPHENYL)THIO)-3,5-DIMETHYL-1-(2-THIENYLCARBONYL)-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H13BrN2OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
393.327
MDL number:
Other Notes