Merck
L139262
N'-[(E)-(2-HYDROXY-3,5-DIIODOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-PHENYL-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H23I2N5O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
771.377
MDL number:
Other Notes