Merck
L125725
METHYL 4-((((4-ALLYL-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H20N4O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
408.483
MDL number:
Other Notes