Merck
L124052
2-((5-BENZYL-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-N-(2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H22N4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
414.533
MDL number:
Other Notes