Merck
CDS003393
Sigma-Aldrich
(1-Benzyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
500 MG
MXP 1,646.00
MXP 1,646.00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
MXP 1,646.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
188.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
MXP 1,646.00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
OCc1nccn1Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O/c14-9-11-12-6-7-13(11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,14H,8-9H2
Clave InChI
SGIKRGDBBXWNRI-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)