Merck
95941
Sigma-Aldrich
Z-D-Asn-OH
purum, ≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Z-D-asparagine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
266.25
Beilstein/REAXYS Number:
2294171
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
grade
purum
assay
≥98.0% (TLC)
SMILES string
NC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O