779040
(S,S)-N,N′-Bis[2-(diphenylphosphino)benzylidene]cyclohexane-1,2-diamine
≥95% (H-NMR)
Sinónimos:
(S,S)-1,2-Bis{{[2-(diphenylphosphino)phenyl]methylene}amino}cyclohexane, (S,S)-N,N′-Bis[o-(diphenylphosphino)benzylidene]-1,2-diaminocyclohexane
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95% (H-NMR)
form
solid
composition
carbon, 75.8-84.6% CHN
SMILES string
C1CC[C@H](\N=C\c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H](C1)\N=C\c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C44H40N2P2/c1-5-21-37(22-6-1)47(38-23-7-2-8-24-38)43-31-17-13-19-35(43)33-45-41-29-15-16-30-42(41)46-34-36-20-14-18-32-44(36)48(39-25-9-3-10-26-39)40-27-11-4-12-28-40/h1-14,17-28,31-34,41-42H,15-16,29-30H2/b45-33+,46-34+/t41-,42-/m0/s1
InChI key
GCUKRENTSKVSIL-DYDPWSPUSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c