Merck
727342
Sigma-Aldrich
(S)-2-Aminononane
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinónimos:
(S)-2-Nonylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H21N
Número de CAS:
Peso molecular:
143.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
grade
produced by BASF
assay
≥98.5% (GC)
99%
form
liquid
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES string
CCCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C9H21N/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9H,3-8,10H2,1-2H3/t9-/m0/s1
InChI key
ALXIFCUEJWCQQL-VIFPVBQESA-N
Legal Information
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F
flash_point_c
74 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)