71318
Borohidruro de sodio
purum, ≥97.0% (gas-volumetric), tablet
Sinónimos:
Tetrahidruroborato de sodio
About This Item
Productos recomendados
grade
purum
assay
≥97.0% (gas-volumetric)
form
tablet
reaction suitability
reagent type: reductant
size
18 mm × 10 mm × 8 mm
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?