Merck
708089
Sigma-Aldrich
(S)-Daipen
97%
Sinónimos:
(2S)-(−)-1,1-Bis(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1,2-butanediamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H26N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
314.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
assay
97%
optical activity
[α]22/D −2.4°, c = 0.5 in chloroform
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(N)([C@@H](N)C(C)C)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C19H26N2O2/c1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-13,18H,20-21H2,1-4H3/t18-/m0/s1
InChI key
WDYGPMAMBXJESZ-SFHVURJKSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)