Merck
702536
Sigma-Aldrich
2-(4-Pyridyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
220.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
290-313 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1nc(sc1C(O)=O)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2O2S/c1-6-8(10(13)14)15-9(12-6)7-2-4-11-5-3-7/h2-5H,1H3,(H,13,14)
InChI key
WAIPVXWDQQHMQG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)