Merck
699926
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BrO3
Número de CAS:
Peso molecular:
217.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
155-160 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,(H,10,11)
Clave InChI
XMEQDAIDOBVHEK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain up to 5.0 wt. % water
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)