Merck
675539
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H40BF4P2Rh
Número de CAS:
Peso molecular:
604.25
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
cadena SMILES
[F-].FB(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@H]2CC[C@H](C)[PH]23c4ccccc4[PH]5([C@@H](C)CC[C@@H]5C)[Rh+]3(C)C
InChI
1S/C18H28P2.C8H12.2CH3.BF3.FH.Rh/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;2-1(3)4;;/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;;1H;/q;;;;;;-1/p+1/b;2-1-,8-7-;;;;;/t13-,14-,15-,16-;;;;;;/m0....../s1
Clave InChI
TVGPORVCUKHBTJ-SKAPDIIBSA-O
Información legal
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.