Merck
663670
Sigma-Aldrich
2,5′-Dibromo-2′-hydroxyacetophenone
97%
Sinónimos:
2-Bromo-1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Bromo-2-hydroxyphenacyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6Br2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
293.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
66-70 °C
grupo funcional
bromo
ketone
cadena SMILES
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6Br2O2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
Clave InChI
FZIUHYVCSFQKFC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)