Merck
655171
Sigma-Aldrich
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
MXP 3,604.00
MXP 3,604.00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
MXP 3,604.00
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
155.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 3,604.00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
54-59 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
nitrile
cadena SMILES
Fc1cc(Cl)cc(c1)C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H
Clave InChI
GIKLRWNRBOLRDV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)