Merck
645540
Sigma-Aldrich
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H7F3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
256.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
163-167 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-10(18-9)11(16)17/h1-6H,(H,16,17)
InChI key
IJPNRBZMRINMMR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)