Merck
597996
Sigma-Aldrich
4,6-Diethyldibenzothiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16S
Número de CAS:
Peso molecular:
240.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
49-50 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cccc2c3cccc(CC)c3sc12
InChI
1S/C16H16S/c1-3-11-7-5-9-13-14-10-6-8-12(4-2)16(14)17-15(11)13/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChI key
UMQGGSYHJPHWFV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)