Merck
579823
Sigma-Aldrich
Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(NO2)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
215.59
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
48-52 °C (lit.)
functional group
chloro
ester
nitro
SMILES string
COC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6ClNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
InChI key
JGBJHRKCUKTQOE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)