549606
2′-Aminoacetanilide
98%
Sinónimos:
N-(2-Aminophenyl)acetamide, o-Aminoacetanilide
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
mp
133-137 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CC(=O)Nc1ccccc1N
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
MPXAYYWSDIKNTP-UHFFFAOYSA-N
General description
application
- 2-Methylbenzimidazole.[1][2]
- N-(2-(1,3-Dimethyl-2,4-dioxo-5-phenyl-3,4-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-6(2H)-yl)phenyl)-5-methylfuran-2-carboxamide, a potent cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) inhibitor.[3]
- Azobenzothiazole dyes, N-[2-(6-nitrobenzothiazol-2-ylazo)phenyl]acetamide and N-[2-(benzothiazol-2-ylazo)phenyl]acetamide.[4]
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?