Merck
527610
Sigma-Aldrich
(E)-1-(1-Hydroxycyclohexyl)ethene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Sinónimos:
1-(cis-1,2-Bis(4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl))vinylcyclohexan-1-ol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H10(OH)C(BO2C2(CH3)4)CH(BO2C2(CH3)4)
Número de CAS:
Peso molecular:
378.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
85-90 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C(/B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C3(O)CCCCC3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c