Merck
526622
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
98%
Sinónimos:
6-Chloro-2-fluoro-m-tolualdehyde
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(F)(CH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
172.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.548 (lit.)
bp
249 °C (lit.)
densidad
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(Cl)c(C=O)c1F
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-7(9)6(4-11)8(5)10/h2-4H,1H3
Clave InChI
GGZOMBUJFMOEEZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde is also referred to as 6-chloro-2-fluoro-m-tolualdehyde. Toxicity of 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde in Tetrahymena pyriformis was established by developing a quantitative structure-activity relationship (QSAR) model.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
QSAR modeling of aquatic toxicity of aromatic aldehydes using artificial neural network (ANN) and multiple linear regression (MLR).
Louis B and Agrawal VK.
J. Ind. Chem. Soc., 88(1), 99-99 (2011)