492329
DL-Tyrosine-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
DL-4-Hydroxyphenylalanine-15N
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 15N
form
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[15NH2]C(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/i10+1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-DETAZLGJSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c