Merck
433756
Sigma-Aldrich
Cesium permanganate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CsMnO4
Número de CAS:
Peso molecular:
253.86
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
SMILES string
[Cs].O[Mn](=O)(=O)=O
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)