Merck
404691
Sigma-Aldrich
(±)-trans-3,4-Dichlorotetrahydrothiophene 1,1-dioxide
99%
Sinónimos:
trans-3,4-Dichlorosulfolane, trans-Sulfolene dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6Cl2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
189.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
mp
130-133 °C (lit.)
SMILES string
Cl[C@@H]1CS(=O)(=O)C[C@H]1Cl