Merck
380954
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-2-oxothiazolidine-4-carboxylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
175.21
UNSPSC Code:
12352103
assay
95%
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)