Merck
324159
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrachloro-4-pyridinethiol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5HCl4NS
Número de CAS:
Peso molecular:
248.95
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
98%
mp
165-166 °C (lit.)
SMILES string
Sc1c(Cl)c(Cl)nc(Cl)c1Cl
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)