305324
(Formylmethyl)triphenylphosphonium chloride
97%
Sinónimos:
2-Oxoethyltriphenylphosphonium chloride
About This Item
Fórmula lineal:
HCOCH2P(Cl)(C6H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
340.78
Beilstein:
4060813
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensayo
97%
mp
209-212 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].O=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18OP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-16H,17H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
RVEJRPJGKXTQIF-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for:
- Hydroazidation reactions in preparation of a-azido alcohols
- Preparation of prodrug (2-hydroxyamino-vinyl)-triphenyl-phosphonium (HVTP) inhibitor of peroxidase activity and apoptosis
- Intramolecular [4 + 3] cycloaddition reactions
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?