Merck
248274
Sigma-Aldrich
Glyoxal dithiosemicarbazone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8N6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
204.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
SMILES string
NC(=S)N\N=C\C=N\NC(N)=S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)