Merck
235326
Sigma-Aldrich
Vinyl crotonate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHCO2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
112.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
assay
98%
contains
100 ppm hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C\C(=O)OC=C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)