Merck
222267
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butyl)anthracene
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H18
Número de CAS:
Peso molecular:
234.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
146-148 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C18H18/c1-18(2,3)17-9-8-15-10-13-6-4-5-7-14(13)11-16(15)12-17/h4-12H,1-3H3
Clave InChI
WBPXZSIKOVBSAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-(tert-Butyl)anthracene may be used in chemical synthesis studies.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)