Merck
110159
Sigma-Aldrich
Vinylcyclohexene dioxide
97%
Sinónimos:
1,2-Epoxy-4-epoxyethylcyclohexane, 3-Epoxyethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Beilstein/REAXYS Number:
106071
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
assay
97%
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
230-232 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CC2OC2CC1C3CO3
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-7(10-6)3-5(1)8-4-9-8/h5-8H,1-4H2
InChI key
OECTYKWYRCHAKR-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)