Merck
AC7300013830
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.22
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H10F3NO3/c1-7-10(12(18)19-2)11(20-17-7)8-3-5-9(6-4-8)13(14,15)16/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
JFXVMJOLMJJRDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Orange low melt solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-01238
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-01238
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)