Merck
ADVH98DE7494
AChemBlock
Benzyl Cis-3-fluoro-4-((methylsulfonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate racemate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
331.37
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
benzyl (3R,4S)-3-fluoro-4-((methylsulfonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H18FNO5S/c1-22(18,19)21-13-7-8-16(9-12(13)15)14(17)20-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-13H,7-10H2,1H3/t12-,13+/m1/s1
Clave InChI
NJALJABJKAUGCY-OLZOCXBDSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow powder
Product Link
https://www.achemblock.com/m23764-benzyl-cis-3-fluoro-4-methylsulfonyl-oxy-piperidine-1-carboxylate-racemate.html
Synonym
rel-benzyl (3R,4S)-3-fluoro-4-((methylsulfonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23764-benzyl-cis-3-fluoro-4-methylsulfonyl-oxy-piperidine-1-carboxylate-racemate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)