Merck
ADVH98DE6286
AChemBlock
3-allyloxyoxetane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
114.14
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(allyloxy)oxetane
Inchi Code
1S/C6H10O2/c1-2-3-8-6-4-7-5-6/h2,6H,1,3-5H2
InChI key
NONFBYUIHZQHQT-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Store at 0-8 C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
colourless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/v153981-3-allyloxyoxetane.html
Synonym
3-(allyloxy)oxetane
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/v153981-3-allyloxyoxetane.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)