Merck
ADVH97EBF582
AChemBlock
3-ethyl-6-methylpyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
136.2
Número MDL:
Iupac Name
3-ethyl-6-methyl-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-3-7-5-4-6(2)10-8(7)9/h4-5H,3H2,1-2H3,(H2,9,10)
Clave InChI
OQNDNGDJFBXUID-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u130877-3-ethyl-6-methylpyridin-2-amine.html
Synonym
3-ethyl-6-methylpyridin-2-amine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u130877-3-ethyl-6-methylpyridin-2-amine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)