Merck
ADVH94547E9D
AChemBlock
di-tert-butyl (piperazine-1,4-diylbis(ethane-2,1-diyl))dicarbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
372.51
Número MDL:
Iupac Name
di-tert-butyl (piperazine-1,4-diylbis(ethane-2,1-diyl))dicarbamate
Inchi Code
1S/C18H36N4O4/c1-17(2,3)25-15(23)19-7-9-21-11-13-22(14-12-21)10-8-20-16(24)26-18(4,5)6/h7-14H2,1-6H3,(H,19,23)(H,20,24)
Clave InChI
QRBOONPXAOSKTR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t94841-di-tert-butyl-piperazine-1-4-diylbis-ethane-2-1-diyl-dicarbamate.html
Synonym
di-tert-butyl (piperazine-1,4-diylbis(ethane-2,1-diyl))dicarbamate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t94841-di-tert-butyl-piperazine-1-4-diylbis-ethane-2-1-diyl-dicarbamate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)