Merck
ADVH9454726A
AChemBlock
N'-(1-adamantyl)ethane-1,2-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.32
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N~1~-(1-adamantyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C12H22N2/c13-1-2-14-12-6-9-3-10(7-12)5-11(4-9)8-12/h9-11,14H,1-8,13H2
InChI key
IQMUFNISQFPZJC-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t93708-n-1-adamantyl-ethane-1-2-diamine.html
Synonym
n1-(adamantan-1-yl)ethane-1,2-diamine
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93708-n-1-adamantyl-ethane-1-2-diamine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)