Merck
ADVH945463C6
AChemBlock
(R)-tert-Butyl 3-(((benzyloxy)carbonyl)amino)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
334.42
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3R)-3-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H26N2O4/c1-18(2,3)24-17(22)20-11-7-10-15(12-20)19-16(21)23-13-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9,15H,7,10-13H2,1-3H3,(H,19,21)/t15-/m1/s1
Clave InChI
DPJNXCVNNCIYKQ-OAHLLOKOSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o34076-r-tert-butyl-3-benzyloxy-carbonyl-amino-piperidine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (r)-3-(((benzyloxy)carbonyl)amino)piperidine-1-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o34076-r-tert-butyl-3-benzyloxy-carbonyl-amino-piperidine-1-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)