ADVH94545E38
AChemBlock
5-methylpiperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-methyl-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-5-2-6(7(9)10)4-8-3-5/h5-6,8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
CBDSIHCOUDRMMA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s83406-5-methylpiperidine-3-carboxylic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)